6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56734-100MG PC56734-1G PC56734-250MG
APOSPC56734-100MGEA 473 EUR InStock
APOSPC56734-100MG APOSPC56734-1G APOSPC56734-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19688440
Numéro CAS: 1821384-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité