Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-fluoro-6-methoxypyridin-4-amine
PC56755-1G PC56755-250MG
APOSPC56755-1GEA 894 EUR InStock
APOSPC56755-1G APOSPC56755-250MG
Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Fluroxypyr-2-methoxy
Formule: C₆H₅Cl₂FN₂O
MW: 211,021 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441410
Numéro CAS: 35622-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité