2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 77 EUR InStock
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Formule: C₁₄F₁₀O₃
MW: 406,132 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863747
Numéro CAS: 15989-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité