(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56831-1G PC56831-5G
APOSPC56831-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC56831-1G APOSPC56831-5G
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₅H₈F₃N·ClH
MW: 175,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22380026
Numéro CAS: 1410903-57-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité