2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56900-1G PC56900-250MG
APOSPC56900-1GEA 567 EUR InStock
APOSPC56900-1G APOSPC56900-250MG
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆FNO₂
MW: 225.259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664917
Numéro CAS: 1374329-41-5
ONU: 1759
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité