Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56917-1G PC56917-250MG
APOSPC56917-1GEA 447 EUR InStock
APOSPC56917-1G APOSPC56917-250MG
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrFO₃
MW: 287,082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28100223
Numéro CAS: 1404110-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité