5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56922-1G PC56922-250MG
APOSPC56922-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC56922-1G APOSPC56922-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₃BrClFO₂
MW: 277,474 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695607
Numéro CAS: 2379918-48-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité