[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56973-1G PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA 126 EUR InStock
APOSPC56973-1G APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,222 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032283
Numéro CAS: 1171926-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité