5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57008-1G PC57008-250MG PC57008-100MG
APOSPC57008-1GEA 152 EUR InStock
APOSPC57008-1G APOSPC57008-250MG APOSPC57008-100MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20481820
Numéro CAS: 1346521-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité