2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluoro-6-iodophenyl)methanol
PC57046-1G PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC57046-1G APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Point de fusion: 54…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910144
Numéro CAS: 911825-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité