4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminobenzal fluoride hydrochloride, α,α-Difluoro-p-toluidine hydrochloride
PC57048-1G PC57048-250MG
APOSPC57048-1GEA 177 EUR InStock
APOSPC57048-1G APOSPC57048-250MG
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₇F₂N·ClH
MW: 179,595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28145075
Numéro CAS: 1980063-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité