Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3H-tetrafluoropropanoate, Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropanoate
PC57058-25G PC57058-5G
APOSPC57058-25GEA 865 EUR InStock
APOSPC57058-25G APOSPC57058-5G
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formule: C₄H₄F₄O₂
MW: 160,067 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C (774 mm Hg)
Densité: 1.3819 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412257
Numéro CAS: 1893-38-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité