5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57072-1G PC57072-250MG PC57072-5G
APOSPC57072-1GEA 195 EUR InStock
APOSPC57072-1G APOSPC57072-250MG APOSPC57072-5G
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,564 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23382016
Numéro CAS: 870614-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité