5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57074-1G PC57074-250MG PC57074-5G
APOSPC57074-1GEA 220 EUR InStock
APOSPC57074-1G APOSPC57074-250MG APOSPC57074-5G
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27665753
Numéro CAS: 1190130-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité