1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5726-25G PC5726-5G
APOSPC5726-25GEA 367 EUR InStock
APOSPC5726-25G APOSPC5726-5G
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
Formule: C₄H₄Br₂F₄
MW: 287,876 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460471
Numéro CAS: 933668-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité