2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-4-hydroxybenzotrifluoride, 5-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2-Carboxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC5736-1G PC5736-250MG PC5736-5G
APOSPC5736-1GEA 134 EUR InStock
APOSPC5736-1G APOSPC5736-250MG APOSPC5736-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,119 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787570
Numéro CAS: 79427-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité