[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57779-1G PC57779-250MG
APOSPC57779-1GEA 260 EUR InStock
APOSPC57779-1G APOSPC57779-250MG
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₆BrF₃OS
MW: 311,118 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29432909
Numéro CAS: 2090924-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité