N-(Pentafluoropropionyl)imidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)propan-1-one
PC5784-25G PC5784-5G PC5784-1G PC5784-10G
APOSPC5784-25GEA 619 EUR InStock
APOSPC5784-25G APOSPC5784-5G APOSPC5784-1G APOSPC5784-10G
N-(Pentafluoropropionyl)imidazole 98%
N-(Pentafluoropropionyl)imidazole
Formule: C₆H₃F₅N₂O
MW: 214,093 g/mol
Point d'ébullition: 46…47 °C (15 mm Hg)
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014502
Numéro CAS: 71735-32-5
EINECS: 275-944-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité