Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4,4,5,5-Pentafluoro-1,2,3-trichlorocyclopentene
PC5793-1G PC5793-5G
APOSPC5793-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC5793-1G APOSPC5793-5G
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Formule: C₅Cl₃F₅
MW: 261,405 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039452
Numéro CAS: 3824-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité