4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5798-1G PC5798-250MG
APOSPC5798-1GEA 608 EUR InStock
APOSPC5798-1G APOSPC5798-250MG
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₆F₅NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12026459
Numéro CAS: 1159512-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité