(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5804-1G PC5804-5G
APOSPC5804-1GEA 129 EUR InStock
APOSPC5804-1G APOSPC5804-5G
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃BrF₄
MW: 206,964 g/mol
Densité: >1.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026486
Numéro CAS: 933600-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité