1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)propan-1-amine
PC5883-1G
APOSPC5883-1GEA 347 EUR InStock
APOSPC5883-1G
1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)propylamine
Formule: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784283
Numéro CAS: 473249-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité