3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5922-5G PC5922-1G
APOSPC5922-5GEA 335 EUR InStock
APOSPC5922-5G APOSPC5922-1G
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094319
Numéro CAS: 518070-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité