Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Undecafluorocyclohexanecarbonyl fluoride, (Fluorocarbonyl)perfluorocyclohexane
PC5932E-10G PC5932E-50G
APOSPC5932E-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5932E-10G APOSPC5932E-50G
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride
Formule: C₇F₁₂O
MW: 328,055 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236697
Numéro CAS: 6588-63-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité