3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α-Difluoro-3-ethynylanisole, 1-(Difluoromethoxy)-3-ethynylbenzene, Difluoromethyl 3-ethynylphenyl ether
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094334
Numéro CAS: 519059-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité