Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzoic acid ethyl ester
PC6017-1G PC6017-5G PC6017-25G
APOSPC6017-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6017-1G APOSPC6017-5G APOSPC6017-25G
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204341
Numéro CAS: 137521-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité