1H-Perfluoroheptane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Pentadecafluoroheptane, 1H-Pentadecafluoroheptane
PC6030-1G PC6030-5G PC6030-250MG
APOSPC6030-1GEA 77 EUR InStock
APOSPC6030-1G APOSPC6030-5G APOSPC6030-250MG
1H-Perfluoroheptane 97%
1H-Perfluoroheptane
Formule: C₇HF₁₅
MW: 370,059 g/mol
Point d'ébullition: 96…97 °C
Densité: 1.725 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042108
Numéro CAS: 375-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité