2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,4,4,4-Pentafluorobut-1-ene
PC6047-25G PC6047-5G
APOSPC6047-25GEA 1360 EUR InStock
APOSPC6047-25G APOSPC6047-5G
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃F₅
MW: 146,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922835
Numéro CAS: 721946-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité