2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6053-1G PC6053-5G
APOSPC6053-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC6053-1G APOSPC6053-5G
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07692289
Numéro CAS: 105626-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité