5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC6125-1G PC6125-250MG PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC6125-1G APOSPC6125-250MG APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃NO₂S
MW: 239,215 g/mol
Point de fusion: 141…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12807191
Numéro CAS: 252561-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité