1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6173E-1G PC6173E-25G PC6173E-5G
APOSPC6173E-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC6173E-1G APOSPC6173E-25G APOSPC6173E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
Reagent for fluoroalkyl coating of inorganic(hydroxylic) surfaces
Formule: C₁₁H₁₃F₁₃O₂Si
MW: 452,284 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (9 mm Hg)
Densité: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153260
Numéro CAS: 85857-17-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité