4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
PC6399-25G PC6399-5G
APOSPC6399-25GEA 575 EUR InStock
APOSPC6399-25G APOSPC6399-5G
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Formule: C₄H₄ClF₅
MW: 182,52 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (760 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784191
Numéro CAS: 70566-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité