Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6473-1KG PC6473-5KG
APOSPC6473-1KGEA 161 EUR InStock
APOSPC6473-1KG APOSPC6473-5KG
Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-72DE Engineered Fluid
Cleaning and coating solvent
Point d'ébullition: 45 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 839682-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité