Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid
PC6491-1G PC6491-5G PC6491-250MG
APOSPC6491-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC6491-1G APOSPC6491-5G APOSPC6491-250MG
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Formule: C₅HF₉O₃
MW: 280,045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784238
Numéro CAS: 863090-89-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité