4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6589-1G PC6589-250MG PC6589-5G
APOSPC6589-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC6589-1G APOSPC6589-250MG APOSPC6589-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrCl₂FO
MW: 271,899 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236590
Numéro CAS: 203302-93-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité