2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenoxy-1,1,1-trifluoroethane
PC6627-5G PC6627-1G
APOSPC6627-5GEA 455 EUR InStock
APOSPC6627-5G APOSPC6627-1G
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,136 g/mol
Point d'ébullition: 55…58 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193045
Numéro CAS: 17351-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité