Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 466 EUR InStock
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Formule: C₂₄F₁₈O₂
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763620
Numéro CAS: 14055-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité