2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)ethanone, 1-Oxo-1-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)ethane
PC6693-1G PC6693-5G
APOSPC6693-1GEA 35 EUR InStock
APOSPC6693-1G APOSPC6693-5G
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C (20 mm Hg)
Densité: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134310
Numéro CAS: 66286-21-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité