2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6701-1G PC6701-2.5G
APOSPC6701-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC6701-1G APOSPC6701-2.5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formule: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235,277 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179905
Numéro CAS: 306935-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité