L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6826-5G PC6826-1G PC6826-25G
APOSPC6826-5GEA 405 EUR InStock
APOSPC6826-5G APOSPC6826-1G APOSPC6826-25G
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate 95%
Ethyl perfluoro-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosanoate
Formule: C₂₃H₅F₄₁O₈
MW: 1188.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176613
Numéro CAS: 121368-60-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité