Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl perfluoro-4-bromobutanoate, Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutyrate
PC6835-1G PC6835-250MG
APOSPC6835-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC6835-1G APOSPC6835-250MG
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Formule: C₅H₃BrF₆O₂
MW: 288,971 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763602
Numéro CAS: 128160-31-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité