5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-cyano-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185875
Numéro CAS: 1210906-15-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité