2-Bromo-4-fluorostyrene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14892603
Numéro CAS: 1221684-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité