4-Bromo-2-fluorostyrene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1-vinylbenzene, 4-Bromo-1-ethenyl-2-fluorobenzene
PC7069-1G PC7069-5G
APOSPC7069-1GEA 244 EUR InStock
APOSPC7069-1G APOSPC7069-5G
4-Bromo-2-fluorostyrene
4-Bromo-2-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09907860
Numéro CAS: 627463-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité