3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7142-1G PC7142-5G
APOSPC7142-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC7142-1G APOSPC7142-5G
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride
Formule: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257,915 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258971
Numéro CAS: 1000339-58-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité