4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7197-1G PC7197-500MG PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA 499 EUR InStock
APOSPC7197-1G APOSPC7197-500MG APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254679
Numéro CAS: 288151-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité