DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(trifluoromethyl)pentanoic acid
PC7241-100MG PC7241-50MG
APOSPC7241-100MGEA 234 EUR InStock
APOSPC7241-100MG APOSPC7241-50MG
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Formule: C₆H₁₀F₃NO₂
MW: 185,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320781
Numéro CAS: 119305-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité