1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7242-1G PC7242-250MG PC7242-5G
APOSPC7242-1GEA 358 EUR InStock
APOSPC7242-1G APOSPC7242-250MG APOSPC7242-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Formule: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069121
Numéro CAS: 374-46-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité