1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7273-1G PC7273-250MG PC7273-100MG
APOSPC7273-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC7273-1G APOSPC7273-250MG APOSPC7273-100MG
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile
Formule: C₁₂H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258782
Numéro CAS: 929000-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité