Chlorure de 4-chloro-3-fluorobenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7293-100G PC7293-25G PC7293-5G
APOSPC7293-100GEA 1020 EUR InStock
APOSPC7293-100G APOSPC7293-25G APOSPC7293-5G
Chlorure de 4-chloro-3-fluorobenzoyle 97%
Chlorure de 4-chloro-3-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091532
Numéro CAS: 160658-68-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité